Merck
SMB00273
Sigma-Aldrich
Rubranoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.53
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
Klucz InChI
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)