Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.42
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352205
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
General description
Natural product derived from plant source.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?