SMB00010
Albocycline
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Albocyclin, Cineromycin-β-methylaether, Ingramycin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C18H28O4/c1-13-7-6-8-14(2)16(21-5)9-11-18(4,20)12-10-17(19)22-15(13)3/h8-13,15-16,20H,6-7H2,1-5H3/b11-9+,12-10+,14-8+/t13-,15+,16-,18+/m0/s1
Klucz InChI
BYWWNDLILWPPJP-REXWONOSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3