Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
Nazwa produktu
Xanthohumol from hop (Humulus lupulus), ≥96% (HPLC)
biological source
plant (Humulus lupulus)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
mp
172 °C
solubility
ethanol: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c(C\C=C(/C)C)c(O)c1C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)4-10-16-18(24)12-19(26-3)20(21(16)25)17(23)11-7-14-5-8-15(22)9-6-14/h4-9,11-12,22,24-25H,10H2,1-3H3/b11-7+
InChI key
ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
General description
Application
- to treat glioblastoma cells to test its effect on inducing apoptosis
- to test its protective effect in renal ischemia/reperfusion (I/R) injury
- as a component of Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to test its antiviral activity in Huh7.5 cells infected with hepatitis C virus cell culture (HCVcc) system
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description primary reference standard | description ≥98% (HPLC) |
| biological source plant (Humulus lupulus) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthohumol from hop (Humulus lupulus)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?