Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3930,00 zł
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
SMILES string
COc1cc(O)c(C\C=C(/C)C)c(O)c1C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)4-10-16-18(24)12-19(26-3)20(21(16)25)17(23)11-7-14-5-8-15(22)9-6-14/h4-9,11-12,22,24-25H,10H2,1-3H3/b11-7+
InChI key
ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
General description
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description primary reference standard | description phyproof® Reference Substance | description primary reference standard | description primary reference standard |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename HWI |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthohumol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?