Merck
Strona głównaNiestandardowe oligole RNA
Niestandardowe oligole RNA
Standardowe ilości jednoniciowego RNA Oligos do różnych zastosowań.
Specyfikacje niestandardowych oligosów RNA
Skale
  • 0.05, 0.2, 1, 10 & 15 µmol
  • Dla większych ilości & materiału in-vivo-grade, zobacz nasze  Custom iScale Oligos produkt
Purification
  • Desalt, Cartridge, HPLC or PAGE
  • Zalecane oczyszczanie dla sekwencji >30 zasad
Długość sekwencji
  • 7 do 45 zasad (simpleksy)
  • Zapytaj o wykonalność powyżej 45 zasad
.Modyfikacje
  • Amino-modyfikator C6, Amino-modyfikator C7, Biotyna, Cyjanina 3, Cyjanina 5, Cyjanina 5.5, 6-FAM™, HEX™, TET™, Flipped Base, 2'-Fluoro, Inverted Abasic, 2'-OMe RNA, Phosphate, Thiol-Modifier-C6 S-S & Thiol-Modifier-C3 S-S
  • Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
  • Zapytaj o możliwość .Zablokowany kwas nukleinowy & inne modyfikacje
.Kontrola jakości
  • 100% spektrometria masowa
Format
  • Dostarczany w stanie suchym w probówkach
  • Pooling & aliquoting dostępny (zapytaj o wykonalność)
Gwarancje minimalnego zysku
Niezmodyfikowane oligole RNA (O.D./µg)*
Skala (µmole)DesaltCartridgeHPLCPAGE
0.055/1501/301/300.5/15
0.212/3603/902.5/751/30
1.040/1,20012/36013/3905/150
*Gwarancje dotyczą 20-merów lub dłuższych. Oligo krótsze niż 20 zasad będą miały mniej OD. Ilości mikrogramów są obliczane na podstawie wartości 30 μg/OD. Jeśli wartość μg/OD jest mniejsza niż 30, podana wartość μg będzie proporcjonalnie mniejsza. Wydajność fosforotiozy wynosi 70% podanych powyżej wartości.
Zmodyfikowane oligole RNA (O.D./µg)*
Skala (µmole)DesaltCartridgeHPLCPAGE
0.052/600.4/120.4/120.2/6
0.25/1501/301/300.4/12
1.016/4805/1505/1502/60
*Gwarancje dotyczą 20-merów lub dłuższych. Oligo krótsze niż 20 zasad będą miały mniej OD. Ilości mikrogramów są obliczane na podstawie wartości 30 μg/OD. Jeśli wartość μg/OD jest mniejsza niż 30, podana wartość μg będzie proporcjonalnie mniejsza. Wydajność fosforotiozy wynosi 70% podanych powyżej wartości. Modyfikacje po syntezie mogą dać o 50% mniej niż podane powyżej wartości.
Harmonogram wysyłki
Skala (µmole)DesaltCartridgeHPLCPAGE
0.05, 0.2 i 1.05 dni5 dni6 dni8 dni
W przypadku pytań oznaczonych jako "Zapytaj" lub jeśli masz potrzeby, które różnią się od innych przedstawionych ogólnych specyfikacji, wyślij zapytanie na adres [email protected].
.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch