Przejdź do
SCP0245
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H98N18O14S1
Masa cząsteczkowa:
1363.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Tyr8]-Substance P,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0244SCP0207SCP0260
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥75%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)