Przejdź do zawartości
SCP0244
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Sar⁹
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H100N18O13S1
Masa cząsteczkowa:
1361.66
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Sar9]-Substance P,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Sar9]-Substance P and [Sar9] substance P-sulphone (NK1-receptor agonist) are used to study and differentiate NK1-receptors activities from NK2R and NK3R activities.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)