Przejdź do
SCP0207
PTH Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, bovine, 1-34
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C185H293N55O50
Masa cząsteczkowa:
4087.64
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34 bovine,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation in counteraction to calcitonin. PTH regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. N-terminal peptides of PTH are used to elicit and study a wide variety of responses in target cells. PTH N-terminal peptides include: PTH (1-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34; PTH (2-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (2-34); PTH (3-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (3-34); PTH (4-34) and PTH (5-34).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0233SCP0245SCP0125
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥60%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)