Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C157H252N44O43S1
Masa cząsteczkowa:
3476.01
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
[Ac-Tyr1,D-Phe2]-GHRF(1-29); [Ac-Tyr1,D-Phe2]-GRF(1-29) is used as an antagonist of vasoactive intestinal peptide (VIP) via its receptor, VPAC.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?