Przejdź do
SCP0168
Histone Deacetylase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31N3O6
Masa cząsteczkowa:
445.51
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Histone Deacetylase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
BOC-Ac-Lys-AMC (MAL) is used as a fluorogenic substrate for assaying both human zinc and NAD+-dependent histone deacetylases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0257SCP0185SCP0070
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥85%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)