Przejdź do
PHL89387
Cimifugin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1CO)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1133828PHL84142SML0681
Cimifugin phyproof® Reference Substance
PHL89387
Cimifugin
Cimifugin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133828
Cimifugin
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cimifugin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)