Przejdź do
SCP0139
Caspase 8 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonim(y):
Ac-VETD-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39N5O12
Masa cząsteczkowa:
661.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Caspase 8 Substrate, fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥67%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP8(841)
Application
Fluorogenic caspase 8 substrate has been used to measure caspase 8 activity in Jurkat cell lysates.
Biochem/physiol Actions
The peptide Ac-Val-Glu-Thr-Asp-AMC, or Ac-VETD-AMC, is a fluorogenic, modified peptide substrate for caspase 8.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0096SCP0102SCP0093
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥67%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
Gene Information
human ... CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP8(841)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CASP8(841), CASP9(842)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)