Przejdź do
SCP0096
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonim(y):
Ac-LETD-AFC, Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H38N5O12
Masa cząsteczkowa:
672.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP8(841)
Biochem/physiol Actions
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0102SCP0097SCP0103
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
Gene Information
human ... CASP8(841)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... CASP1(834)
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)