Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34N4O10
Masa cząsteczkowa:
502.52
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP8(841), CASP9(842)
Application
Caspase inhibitor Ac-LETD-CHO has been used to inhibit caspase-8.
Biochem/physiol Actions
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-al, or Ac-LETD-CHO, is a known caspase inhibitor. Ac-LETD-CHO has been reported to exert inhibitory effects on caspase 8 and on caspase 9.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Gene Information human ... CASP8(841), CASP9(842) | Gene Information human ... CASP9(842) | Gene Information human ... CASP10(843), CASP6(839), CASP8(841), CASP9(842) | Gene Information - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated |
| composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?