The product was lyophilized from a mixture of water and acetonitrile containing 0.1 % trifluoroacetic acid (the solvent used to purify the product by reverse-phase chromatography).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP10(843), CASP6(839), CASP8(841), CASP9(842)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor. | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Gene Information human ... CASP10(843), CASP6(839), CASP8(841), CASP9(842) | Gene Information human ... CASP8(841), CASP9(842) | Gene Information - | Gene Information human ... CASP9(842) |
| form lyophilized | form lyophilized | form solid | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% | composition - | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
In what type of buffer is the lyophilisate resuspended?