Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34N6O9
Masa cząsteczkowa:
538.55
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP9(842)
Biochem/physiol Actions
Ac-Leu-Glu-His-Asp-al, or Ac-LEHD-CHO, is a cell-permeable tetrapeptide aldehyde. It is an inhibitor of caspase-9. Its target of action has been proposed to be the mitochondrial pathway of apoptosis. Ac-LEHD-CHO has also been postulated to prevent cleavage of caspase-8, and partly to prevent cleavage of caspase-3.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?