Przejdź do
SCP0063
Calpastatin Peptide
≥95% (HPLC), Ac 184-210
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C142H230N36O44S1
Masa cząsteczkowa:
3177.63
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calpastatin Peptide Ac 184-210, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Calpastatin Peptide Ac 184-210 has been used as the endogenous calpain inhibitor to study its effects on myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) cleavage in mouse kidney cells.[1] It has also been used as a calpain inhibitor to examine its effects on the formation of DNA-platinum adducts by cisplatin (CDDP) in neuronal cells.[2]
Biochem/physiol Actions
Calpastatin, located in the cytosol, is involved in selective protein cleavage in response to calcium signaling.
Calpastatin, a component of the calpain/calpastatin system, is a calpain (calcium-dependent cysteine protease) inhibitor. The calpain/calpastatin system is involved in numerous membrane fusion events, such as neural vesicle exocytosis and platelet and red-cell aggregation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0061SCP0118SCP0260
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥75%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpastatin Peptide Ac 184-210
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)