Przejdź do
SCP0118
[Tyr0]-C-Peptide / Proinsulin (32-63) Tyr0
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C138H220N36O50
Masa cząsteczkowa:
3183.43
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Aby zapytać o ten produkt SCP0118, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
C-Peptide acts via GPCRs to activate Ca2+-dependent intracellular signaling pathways such as MAPK, PLCgamma, and PKC leading to upregulation of a range of transcription factors as well as eNOS and Na+/K+ATPase activities.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)