Przejdź do
SCP0061
Calcitonin Gene Related Peptide II, cyclic human
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C162H267N51O48S3
Masa cząsteczkowa:
3793.36
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Calcitonin Gene Related Peptide II (CGRP-II) is a member of the calcitonin gene family used to study CGRP receptor specificity and function and CGRP signaling.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)