Kluczowe dokumenty
SCP0051
Sigma-Aldrich
[Glp3]-Amyloid β 3-42 human
Wybierz wielkość
1 MG
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C196H299N53O55S1
Masa cząsteczkowa:
4309.86
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥75%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Glp-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
Zastosowanie
Amyloid β (Aβ) odnosi się do peptydów pochodzących z białka prekursorowego amyloidu, które różnią się długością od 36-43 aminokwasów. Peptydy Aβ(s), ich fragmenty peptydowe i zmutowane fragmenty są wykorzystywane do badania szerokiego zakresu funkcji metabolicznych i regulacyjnych, w tym aktywacji kinaz, regulacji transportu cholesterolu, funkcji czynnika transkrypcyjnego i regulatorów stanu zapalnego. Peptydy Aβ(s) i ich fragmenty peptydowe są również wykorzystywane do badania stresu oksydacyjnego, wiązania metali i mechanizmów sieciowania białek w kontekście chorób takich jak choroba Alzheimera i neurodegeneracja.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gawain McColl et al.
The Journal of biological chemistry, 284(34), 22697-22702 (2009-07-04)
Transgenic expression of human amyloid beta (A beta) peptide in body wall muscle cells of Caenorhabditis elegans has been used to better understand aspects of Alzheimer disease (AD). In human aging and AD, A beta undergoes post-translational changes including covalent
Oliver Wirths et al.
Acta neuropathologica, 118(4), 487-496 (2009-06-24)
It is well established that only a fraction of Abeta peptides in the brain of Alzheimer's disease (AD) patients start with N-terminal aspartate (Abeta(1D)) which is generated by proteolytic processing of amyloid precursor protein (APP) by BACE. N-terminally truncated and
Heinke Schieb et al.
The Journal of biological chemistry, 286(39), 33747-33758 (2011-07-29)
In this study, we report a detailed analysis of the different variants of amyloid-β (Aβ) peptides in the brains and the cerebrospinal fluid from APP23 transgenic mice, expressing amyloid precursor protein with the Swedish familial Alzheimer disease mutation, at different