Kluczowe dokumenty
SCJ4600001
Sigma-Aldrich
CF 350 amine
suitable for fluorescence
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Formularz
solid
Poziom jakości
ε (współczynnik ekstynkcji)
18000 at 347 nm
stosunek absorbancji
A280/347 nm 0.14
fluorescencja
λex 347 nm; λem 448 nm
λex 360 nm (Flow cytometry laser line)
λex 360 nm (Microscopy laser line)
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
CF350 is a blue fluorescent dye spectrally similar to the traditional blue fluorescent dye, AMCA. However, compared to AMCA, CF350 is more water-soluble, more photostable and at least 50% more fluorescent on proteins. CF350 is at least as bright as Alexa Fluor 350 and thus can be a direct replacement for the latter for all applications.
Cechy i korzyści
1. Yields the brightest blue fluorescent antibody conjugates when excited at ~350 nm. 2. Highly water-soluble. 3. Insensitive to pH.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)