Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤15% water
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Soil samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
- Coffee samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and capillary electrophoresis (CZE).
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| fluorescence λex 460 nm; λem 515 nm(lit.) | fluorescence λex 460 nm; λem 515 nm(lit.) | fluorescence λex 460 nm; λem 515 nm(lit.), λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 460 nm; λem 515 nm(lit.) |
| impurities ≤15% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 30181-100MG | 04061826665534 |