Kluczowe dokumenty
SBPE13
SB-mouseBsep-Sf9-HAM-PREDEASY-ATPase kit
Synonim(y):
BSEP, Bile salt export pump, Bsep mouse membrane based kit for Mouse Bsep ATPase Transport Assays, mouse ABCB11
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in insect cells
Postać
liquid
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zastosowanie
PREDIVEZ™ PREDEASY™ Kits contain all reagents (chemicals) and solutions necessary to conduct ATPase activation and inhibition assays. You only have to add water. Each kit comes with a CD that includes the assay protocol, data sheet, SDS, electronic data processing, evaluation templates and the reference data. The recommended layout allows activation and inhibition measurements in duplicates for 8 concentrations of the test article on one 96-well plate with all of the relevant controls.
PREDEASY™ ATPase Assay Kits are available for 3 and 10 plates for the transporters recommended by the FDA and the EMA.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C