Kluczowe dokumenty
SAB5900403
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Monkeypox virus/MPXV M1R (SAA0284)
Synonim(y):
M1R, wirus ospy małpiej (MPXV)
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
SAA0284, recombinant monoclonal
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
monkeypox virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 1:2000-1:4000
neutralization: 0.01-10 μg/mL
kolor
colorless
pH
7.4
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Anti-Monkeypox virus/MPXV M1R Antibody, clone SAA0284 jest przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym u myszy. Przeciwciała monoklonalne są immunoglobulinami IgG, składającymi się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Każdy łańcuch zawiera region zmienny, który jest specyficzny dla docelowego antygenu, oraz region stały, który jest odpowiedzialny za wiązanie się z receptorem komórek B i innymi cząsteczkami zaangażowanymi w odpowiedź immunologiczną.
Wirus ospy małpiej (MPXV), podobnie jak wirus ospy prawdziwej, należy do rodzaju Orthopoxvirus. Jego morfologia jest zgodna z morfologią ortopokswirusa, z ceglastym lub owalnym kształtem z zaokrąglonymi rogami i rozmiarem 200 ~ 400 nm. Ceglany lub owalny kształt, pokryty lipoproteinową błoną lub otoczką, z dwoma zawierającymi białko ciałami bocznymi pośrodku i grubym rdzeniem błony zawierającym duży dwuniciowy genom DNA. Genom wirusa Mpox jest dwuniciowym DNA o długości około 197 kb, a koniec genomu zawiera identyczną, ale przeciwną końcową odwróconą sekwencję powtórzeń. Wirus zawiera 190 otwartych ramek odczytu, z których 4 znajdują się w końcowych odwróconych powtórzeniach. Głównymi białkami wirusa ospy małp są A29L, A35R, B6R, M1R, H3L.
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi ospy małpiej/MPXV M1R, klon SAA0284 wiąże się z powierzchnią wirusa ospy małpiej, uniemożliwiając mu wniknięcie do komórek organizmu gospodarza. Zapobiega to replikacji i rozprzestrzenianiu się wirusa, zapewniając w ten sposób ochronę przed infekcją.
Zastosowanie
ELISA, neutralizacja
Opakowanie
100 µg na fiolkę / 1 mg na fiolkę
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze +4°C przez krótki czas (1-2 tygodnie). Przechowywać w temperaturze -20°C przez 12 miesięcy. Przechowywać w temperaturze -80°C przez długi czas.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.