SAB5900401
Anti-Monkeypox virus/MPXV H3L Antibody (SAA0282)
Synonim(y):
H3L, Monkeypox virus (MPXV)
Wybierz wielkość
1470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1470,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
SAA0282, recombinant monoclonal
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
monkeypox virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 1:2000-1:4000
neutralization: 0.01-10 μg/mL
kolor
colorless
pH
7.4
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Monkeypox virus (MPXV), like smallpox virus, belongs to the genus Orthopoxvirus. Its morphology is consistent with that of orthopoxvirus, with a brick-shaped or oval shape with rounded corners and a size of 200~400nm. Brick-shaped or oval-shaped, covered by a lipoprotein membrane or envelope, with two protein-containing side bodies in the middle, and a thick membrane core containing a large double-stranded DNA gene body. The genome of Mpox virus is a double-stranded DNA, about 197kb long, and the end of the genome contains an identical but opposite terminal inverted repeat sequence. The virus contains 190 open reading frames, 4 of which are located in terminal inverted repeats. The core proteins of monkeypox virus are A29L, A35R, B6R, M1R, H3L.
Specyficzność
Zastosowanie
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.