Kluczowe dokumenty
SAB5703027
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ADRA1A, klon 4G10W8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ADRA1A, ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR, adrenoceptor alfa 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4G10W8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VWALSLVISIGPLFGWRQPAPEDETICQINEEPGYVLFSALGSFYLPLAIILVMYCRVYVVAKRESRGLKSGLKTDKSDSEQVTLRIHRKNAPAGGSGMAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRA1A(148)
Opis ogólny
Receptory alfa-1-adrenergiczne (alfa-1-AR) należą do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Aktywują one odpowiedzi mitogenne oraz regulują wzrost i proliferację wielu komórek. Istnieją 3 podtypy alfa-1-AR: alfa-1A, -1B i -1D, z których wszystkie sygnalizują poprzez rodzinę białek Gq/11, a różne podtypy wykazują różne wzorce aktywacji. Gen ten koduje receptor alfa-1A-adrenergiczny. Alternatywny splicing tego genu generuje cztery warianty transkryptu, które kodują cztery różne izoformy z różnymi C-końcami, ale o podobnych właściwościach wiązania ligandów.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 150-250 ludzkiego ADRA1A (P35348).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)