SAB5702945
Anty-5-metylocytozyna (5mC), klon 10S5V10, królik monoklonalny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10S5V10, monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
1 mg/mL
kolor
colorless
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
5mC
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Zastosowanie
DB
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)