Kluczowe dokumenty
SAB5702921
Sigma-Aldrich
Anti-GAD1(GAD67) Antibody
rabbit monoclonal, 4I8S8
Synonim(y):
CPSQ1, GAD, SCP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-GAD67/GAD1, klon 4I8S8, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4I8S8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.10 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MASSTPSSSATSSNAGADPNTTNLRPTTYDTWCGVAHGCTRKLGLKICGFLQRTNSLEEKSRLVSAFKERQSSKNLLSCENSDRDARFRRTETDFSNLFA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD1(2571)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z kilku form dekarboksylazy kwasu glutaminowego, zidentyfikowaną jako główny autoantygen w cukrzycy insulinozależnej. Kodowany enzym jest odpowiedzialny za katalizowanie produkcji kwasu gamma-aminomasłowego z kwasu L-glutaminowego. Zidentyfikowano patogenną rolę tego enzymu w ludzkiej trzustce, ponieważ został on zidentyfikowany jako autoantygen i cel autoreaktywnych komórek T w cukrzycy insulinozależnej. Gen ten może również odgrywać rolę w zespole sztywnego człowieka. Wykazano, że niedobór tego enzymu prowadzi do uzależnienia od pirydoksyny z drgawkami. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma produktami, dominującą formą 67-kD i rzadziej występującą formą 25-kD. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego GAD67/GAD1 (Q99259).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)