SAB5702862
Anti-Caveolin-2 Antibody, clone 8I4U7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CAV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8I4U7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.375 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGLETEKADVQLFMDDDSYSHHSGLEYADPEKFADSDQDRDPHRLNSHLKLGFEDVIAEPVTTHSFDKVWICSHALFEISKYVMYKFLTVFLAIPLAFIA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAV2(858)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1