Kluczowe dokumenty
SAB5702843
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ApoB, klon 2T5X0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
FLDB, LDLCQ4, apoB-100, apoB-48
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2T5X0, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.74 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RKYTYNYEAESSSGVPGTADSRSATRINCKVELEVPQLCSFILKTSQCTLKEVYGFNPEGKALLKKTKNSEEFAAAMSRYELKLAIPEGKQVFLYPEKDEP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOB(338)
Opis ogólny
Ten produkt genu jest główną apolipoproteiną chylomikronów i lipoprotein o niskiej gęstości. Występuje w osoczu jako dwie główne izoformy, apoB-48 i apoB-100: pierwsza jest syntetyzowana wyłącznie w jelitach, a druga w wątrobie. Jelitowe i wątrobowe formy apoB są kodowane przez jeden gen z jednego, bardzo długiego mRNA. Obie izoformy mają wspólną sekwencję N-końcową. Krótsze białko apoB-48 jest wytwarzane po edycji RNA transkryptu apoB-100 w miejscu 2180 (CAA->UAA), co skutkuje utworzeniem kodonu stop i wczesnym zakończeniem translacji. Mutacje w tym genie lub jego regionie regulatorowym powodują hipobetalipoproteinemię, hipobetalipoproteinemię normotriglicerydemiczną i hipercholesterolemię z powodu apoB z defektem liganda, choroby wpływające na poziom cholesterolu i apoB w osoczu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego ApoB (P04114).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)