Kluczowe dokumenty
SAB5702837
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EAAT2/SLC1A2, klon 7K5F7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
EAAT2, EIEE41, GLT-1, HBGT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7K5F7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
2.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KKQLGPGKKNDEVSSLDAFLDLIRNLFPENLVQACFQQIQTVTKKVLVAPPPDEEANATSAVVSLLNETVTEVPEETKMVIKKGLEFKDGMNVLGLIGFFI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC1A2(6506)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek transportujących substancje stałe. Związane z błoną białko jest głównym transporterem, który usuwa pobudzający neuroprzekaźnik glutaminian z przestrzeni zewnątrzkomórkowej w synapsach w ośrodkowym układzie nerwowym. Klirens glutaminianu jest niezbędny do prawidłowej aktywacji synaptycznej i zapobiegania uszkodzeniom neuronów spowodowanym nadmierną aktywacją receptorów glutaminianu. Mutacje i zmniejszona ekspresja tego białka są związane ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 150-250 ludzkiego EAAT2/SLC1A2 (P43004).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)