Kluczowe dokumenty
SAB5702621
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FABP3, klon 9B9D7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
FABP11, H-FABP, M-FABP, MDGI, O-FABP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9B9D7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.15 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVDAFLGTWKLVDSKNFDDYMKSLGVGFATRQVASMTKPTTIIEKNGDILTLKTHSTFKNTEISFKLGVEFDETTADDRKVKSIVTLDGGKLVHLQKWDG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP3(2170)
Opis ogólny
Wewnątrzkomórkowe białka wiążące kwasy tłuszczowe (FABP) należą do rodziny wielu genów. FABP są podzielone na co najmniej trzy różne typy, a mianowicie typ wątrobowy, jelitowy i sercowy. Tworzą one białka o masie 14-15 kDa i uważa się, że uczestniczą w wychwycie, metabolizmie wewnątrzkomórkowym i/lub transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Mogą być również odpowiedzialne za modulację wzrostu i proliferacji komórek. Gen białka wiążącego kwasy tłuszczowe 3 zawiera cztery eksony, a jego funkcją jest zatrzymanie wzrostu komórek nabłonka gruczołu sutkowego. Gen ten jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu dla ludzkiego raka piersi. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego FABP3 (P05413).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)