Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702502
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw kinazie kazeinowej 2 beta (CSNK2B), klon 9T5J10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CK2B, CK2N, CSK2B, G5A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9T5J10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.28 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
YQQGDFGYCPRVYCENQPMLPIGLSDIPGEAMVKLYCPKCMDVYTPKSSRHHHTDGAYFGTGFPHMLFMVHPEYRPKRPANQFVPRLYGFKIHPMAYQLQLQAASNFKSPVKTIR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK2B(1460)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę beta kinazy kazeinowej II, wszechobecnej kinazy białkowej, która reguluje szlaki metaboliczne, transdukcję sygnału, transkrypcję, translację i replikację. Enzym składa się z trzech podjednostek, alfa, alfa prime i beta, które tworzą tetrameryczny holoenzym. Podjednostki alfa i alfa prime są katalityczne, podczas gdy podjednostka beta pełni funkcje regulacyjne. Enzym lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i aparacie Golgiego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 101-215 ludzkiej kinazy kazeinowej 2 beta (CSNK2B) (CSNK2B) (P67870).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)