Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702499
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 10, klon 4S5Y7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BCIE, BIE, CK10, EHK, K10, KPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4S5Y7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GGHGGGHGGSSGGGYGGGSSGGGSSGGGYGGGSSSGGHGGSSSGGYGGGSSGGGGGGYGGGSSGGGSSSGGGYGGGSSSGGHKSSSSGSVGESSSKGPRY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT10(3858)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny cytokeratyn typu I (kwaśnych), która należy do nadrodziny białek filamentu pośredniego (IF). Keratyny są heteropolimerycznymi białkami strukturalnymi, które tworzą filamenty pośrednie. Filamenty te, wraz z mikrofilamentami aktynowymi i mikrotubulami, tworzą cytoszkielet komórek nabłonkowych. Mutacje w tym genie są związane z hiperkeratozą epidermolityczną. Gen ten znajduje się w grupie członków rodziny keratyn na chromosomie 17q21. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 485-584 ludzkiej cytokeratyny 10 (P13645).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)