Kluczowe dokumenty
SAB56000288
Sigma-Aldrich
Królicze przeciwciało monoklonalne anty-CK10(cytokeratyna-10)
clone RM386, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Cytokeratyna-10, Keratyna-10
Wybierz wielkość
100 μL
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM386, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT10(3858)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzką cytokeratyną-10
Immunogen
Peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiej CK-10 (cytokeratyny-10)
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)