Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702409
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PMP70/ABCD3, klon 3V4K3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ABC43, CBAS5, PMP70, PXMP1, ZWS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3V4K3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.75 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GWDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEGYIYSHCRKVGITLFTVSHRKSLWKHHEYYLHMDGRGNYEFKQITEDTVEFGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCD3(5825)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny ALD, która bierze udział w peroksysomalnym imporcie kwasów tłuszczowych i/lub acylo-CoA do organelli. Wszystkie znane peroksysomalne transportery ABC są półtransporterami, które wymagają partnerskiej cząsteczki półtransportera do utworzenia funkcjonalnego transportera homodimerycznego lub heterodimerycznego. To peroksysomalne białko błonowe prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w biogenezie peroksysomów. Mutacje zostały powiązane z niektórymi formami zespołu Zellwegera, heterogenicznej grupy zaburzeń składania peroksysomów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 560-659 ludzkiego PMP70/ABCD3 (P28288).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)