SAB5702277
[Zatwierdzone przez KO] Przeciwciało anty-SIRT3, klon 7O4G7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
SIRT3, SIR2L3, sirtuina 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7O4G7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QRFLLHVVDFPMADLLLILGTSLEVEPFASLTEAVRSSVPRLLINRDLVGPLAWHPRSRDVAQLGDVVHGVESLVELLGWTEEMRDLVQRETGKLDGPDK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT3(23410)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)