Kluczowe dokumenty
SAB5701962
Sigma-Aldrich
[Zatwierdzone przez KO] Przeciwciało anty-FGFR2, klon 0O6A9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BBDS,BEK,BFR-1,CD332,CEK3,CFD1,ECT1,JWS,K-SAM,KGFR,TK14,TK25,FGFR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0O6A9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
145 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVSWGRFICLVVVTMATLSLARPSFSLVEDTTLEPEEPPTKYQISQPEVYVAAPGESLEVRCLLKDAAVISWTKDGVHLGPNNRTVLIGEYLQIKGATPR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR2(2263)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów czynnika wzrostu fibroblastów, w której sekwencja aminokwasów jest wysoce konserwowana między członkami i w trakcie ewolucji. Członkowie rodziny FGFR różnią się między sobą powinowactwem do ligandów i dystrybucją tkankową. Pełnej długości reprezentatywne białko składa się z regionu zewnątrzkomórkowego, złożonego z trzech domen immunoglobulinopodobnych, pojedynczego hydrofobowego segmentu rozprzestrzeniającego błonę i cytoplazmatycznej domeny kinazy tyrozynowej. Zewnątrzkomórkowa część białka oddziałuje z czynnikami wzrostu fibroblastów, uruchamiając kaskadę sygnałów, ostatecznie wpływając na mitogenezę i różnicowanie. Ten konkretny członek rodziny jest receptorem o wysokim powinowactwie dla kwaśnego, zasadowego i/lub keratynocytowego czynnika wzrostu, w zależności od izoformy. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Crouzona, zespołem Pfeiffera, kraniosynostozą, zespołem Aperta, zespołem Jacksona-Weissa, zespołem Beare-Stevensona cutis gyrata, zespołem Saethre-Chotzena i syndromiczną kraniosynostozą. Dla tego genu odnotowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego FGFR2 (P21802).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)