Kluczowe dokumenty
SAB5701953
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-IκBα-S32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.63 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer32)
informacje o genach
human ... NFKBIA(4792)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny inhibitorów NF-kappa-B, które zawierają wiele domen powtórzeń ankrin. Kodowane białko oddziałuje z dimerami REL w celu hamowania kompleksów NF-kappa-B/REL, które są zaangażowane w odpowiedzi zapalne. Kodowane białko przemieszcza się między cytoplazmą a jądrem poprzez sygnał lokalizacji jądrowej i eksport jądrowy za pośrednictwem CRM1. Mutacje w tym genie stwierdzono w dysplazji ektodermalnej anhidrotycznej z autosomalną dominującą chorobą niedoboru odporności komórek T.
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S32 ludzkiej NFKBIA.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)