Kluczowe dokumenty
SAB5701878
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-GSK3β-S9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.27 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer9)
informacje o genach
human ... GSK3B(2932)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą serynowo-treoninową, należącą do podrodziny kinaz syntazy glikogenu. Jest ono zaangażowane w metabolizm energetyczny, rozwój komórek neuronalnych i tworzenie wzorców ciała. Polimorfizmy w tym genie zostały powiązane z modyfikacją ryzyka choroby Parkinsona, a badania na myszach pokazują, że nadekspresja tego genu może być istotna w patogenezie choroby Alzheimera. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy [dostarczone przez RefSeq, Sep 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego fosfo-GSK3 beta (Ser9).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)