Kluczowe dokumenty
SAB5701807
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-LDHA-Y10
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.9 mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr10)
informacje o genach
human ... LDHA(3939)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje konwersję L-mleczanu i NAD do pirogronianu i NADH w ostatnim etapie glikolizy beztlenowej. Białko to występuje głównie w tkance mięśniowej i należy do rodziny dehydrogenaz mleczanowych. Mutacje w tym genie zostały powiązane z mioglobinurią wysiłkową. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkrypcji kodujących różne izoformy. Ludzki genom zawiera kilka nietranskrybowanych pseudogenów tego genu.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y10 ludzkiego LDHA.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)