Key Documents
SAB5701663
Sigma-Aldrich
Anti-MBD3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBD3(53615)
Opis ogólny
DNA methylation is the major modification of eukaryotic genomes and plays an essential role in mammalian development. This gene belongs to a family of nuclear proteins which are characterized by the presence of a methyl-CpG binding domain (MBD). The encoded protein is a subunit of the NuRD, a multisubunit complex containing nucleosome remodeling and histone deacetylase activities. Unlike the other family members, the encoded protein is not capable of binding to methylated DNA. The protein mediates the association of metastasis-associated protein 2 with the core histone deacetylase complex. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human MBD3
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1