Merck
SAB5701654
Sigma-Aldrich
Anti-SSTR5 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.82 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSTR5(6755)
Opis ogólny
Somatostatin and its related peptide cortistatin exert multiple biological actions on normal and tumoral tissue targets by interacting with somatostatin receptors (SSTRs). The protein encoded by this gene is one of the SSTRs, which is a multi-pass membrane protein and belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. The activity of this receptor is mediated by G proteins which inhibit adenylyl cyclase, and different regions of this receptor molecule are required for the activation of different signaling pathways. A mutation in this gene results in somatostatin analog resistance. Alternatively spliced transcript variants have been identified in this gene.[provided by RefSeq, Feb 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human SSTR5
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1