Merck
AB9287
Przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 5
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
SSTR5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SSTR3(6753)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końcowej domeny ludzkiego receptora somatostatyny typu 5.
Application
Przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 5 wykrywa poziom receptora somatostatyny typu 5 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor somatostatyny typu 5 [SSTR5].
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,1% azydkiem sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)