Kluczowe dokumenty
SAB5701649
Sigma-Aldrich
Anty-B4GALT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.23 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B4GALT1(2683)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z siedmiu genów beta-1,4-galaktozylotransferazy (beta4GalT). Każda beta4GalT pełni odrębną funkcję w biosyntezie różnych glikokoniugatów i struktur sacharydowych. Jako białka błonowe typu II, mają one N-końcową hydrofobową sekwencję sygnałową, która kieruje białko do aparatu Golgiego, a następnie pozostaje nierozcięta, aby funkcjonować jako kotwica transbłonowa. Gen ten jest unikalny wśród genów beta4GalT, ponieważ koduje enzym, który uczestniczy zarówno w biosyntezie glikokoniugatów, jak i laktozy. W przypadku pierwszej aktywności enzym dodaje galaktozę do reszt N-acetyloglukozaminy, które są albo monosacharydami, albo nieredukującymi końcami łańcuchów węglowodanowych glikoprotein. Druga aktywność jest ograniczona do tkanek sutka w okresie laktacji, gdzie enzym tworzy heterodimer z alfa-laktoalbuminą w celu katalizowania UDP-galaktozy + D-glukozy <=> UDP + laktozy. Dwie formy enzymatyczne wynikają z alternatywnych miejsc inicjacji transkrypcji i przetwarzania potranslacyjnego. Dwa transkrypty, które różnią się tylko na końcu 5′, o przybliżonej długości 4,1 kb i 3,9 kb kodują to samo białko. Dłuższy transkrypt koduje białko związane z błoną typu II, rezydujące w trans-Golgi, zaangażowane w biosyntezę glikokoniugatów. Krótszy transkrypt koduje białko, które jest rozszczepiane w celu utworzenia rozpuszczalnej syntazy laktozy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 50-215 ludzkiego B4GALT1 (NP_001488.2).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)