Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA010807
Sigma-Aldrich
Anti-B4GALT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-1,4-GalTase 1 antibody produced in rabbit, Anti-β-1,4-Galactosyltransferase 1 antibody produced in rabbit, Anti-β4Gal-T1 antibody produced in rabbit, Anti-UDP-Gal:β-GlcNAc β-1,4-galactosyltransferase 1 antibody produced in rabbit, Anti-UDP-galactose:β-N-acetylglucosamine β-1,4-galactosyltransferase 1 antibody produced in rabbit, Anti-b4Gal-T1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LPQLVGVSTPLQGGSNSAAAIGQSSGELRTGGARPPPPLGASSQPRPGGDSSPVVDSGPGPASNLTSVPVPHTTALSLPACPEESPLLVGPMLIEFNMPVDLELVAKQNPNVKM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B4GALT1(2683)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
B4GALT1 (UDP-Gal:βGlcNAc β 1,4-galaktozylotransferaza, polipeptyd 1) należy do rodziny białek transbłonowych typu II zwanych glikozylotransferazami, które rezydują w aparacie Golgiego. Rodzina ta składa się z siedmiu członków, od GALT1 do GALT7. B4GALT1 ma dwie izoformy, mające różne lokalizacje komórkowe, ze względu na różnice w ich domenach cytoplazmatycznych. Długa izoforma jest zlokalizowana na powierzchni komórki, podczas gdy krótka izoforma znajduje się w aparacie Golgiego. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 9p13 i koduje białko zawierające 398 aminokwasów. Ulega ekspresji w większości tkanek, z wyjątkiem mózgu dorosłych oraz serca i mózgu płodu.
Immunogen
β-1,4-Galactosyltransferase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-B4GALT1 produkowane u królików zostało użyte w mikroskopii immunofluorescencyjnej[1]i immunoblottingu.[1]
Działania biochem./fizjol.
B4GALT1 (UDP-Gal:βGlcNAc β 1,4- galaktozylotransferaza, polipeptyd 1) jest odpowiedzialna za syntezę grup galaktozy β-1,4-N-acetyloglukozaminy (Galβ1-4GlcNAc) na glikoproteinach, na ich N-łańcuchowych łańcuchach cukrowych. Jest to wykonywane przez krótką izoformę B4GALT1, która rezyduje w ciałach Golgiego. Długa izoforma, zlokalizowana na powierzchni komórki, pomaga w adhezji komórek poprzez oddziaływanie z oligosacharydami zawierającymi N-acetyloglukozaminę, które znajdują się w macierzy zewnątrzkomórkowej. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów bierze udział w odpowiedzi zapalnej w tkance maziowej. B4GALT1 odgrywa ważną rolę w proliferacji komórek raka piersi MCF-7 poprzez interakcję z receptorem estrogenowym. Jest metylowany i regulowany w dół u pacjentów z rakiem jelita grubego, a zatem może działać jako marker inwazyjnego fenotypu raka jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71676
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Engineered sialylation of pathogenic antibodies in vivo attenuates autoimmune disease
Pagan JD, et al.
Cell, 172(3), 564-577 (2018)
Jose D Pagan et al.
Cell, 172(3), 564-577 (2017-12-26)
Self-reactive IgGs contribute to the pathology of autoimmune diseases, including systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Paradoxically, IgGs are used to treat inflammatory diseases in the form of high-dose intravenous immunoglobulin (IVIG). Distinct glycoforms on the IgG crystallizable fragment (Fc)
Deborah Harrus et al.
PloS one, 13(10), e0205571-e0205571 (2018-10-24)
Most glycosyltransferases, including B4GalT1 (EC 2.4.1.38), are known to assemble into enzyme homomers and functionally relevant heteromers in vivo. However, it remains unclear why and how these enzymes interact at the molecular/atomic level. Here, we solved the crystal structure of
The dimeric structure of wild-type human glycosyltransferase B4GalT1
Harrus D, et al.
Testing, 13(10), e0205571-e0205571 (2018)
Calreticulin Is Involved in Invasion of Human Extravillous Trophoblasts Through Functional Regulation of Integrin beta 1
Yamamoto M, et al.
Endocrinology, 158(11), 3874-3889 (2017)