Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701608
Sigma-Aldrich
Anty-RING1B/RNF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.69 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF2(6045)
Opis ogólny
Grupa białek Polycomb (PcG) tworzy kompleksy wielobiałkowe, które są ważne dla represji transkrypcji różnych genów zaangażowanych w rozwój i proliferację komórek. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z białek PcG. Wykazano, że oddziałuje ono z czynnikiem transkrypcyjnym CP2 (TFCP2/CP2) i hamuje jego aktywność. Badania mysiego odpowiednika sugerują udział tego genu w specyfikacji osi przednio-tylnej, a także w proliferacji komórek we wczesnym rozwoju. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z białkiem oddziałującym z huntingtyną 2 (HIP2), enzymem sprzęgającym ubikwitynę i posiada aktywność ligazy ubikwityny.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-336 ludzkiego RING1B/RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)