Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701544
Sigma-Aldrich
Antykonitaza2 (ACO2)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.52 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACO2(50)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny izomeraz akonitazy/IPM. Jest to enzym, który katalizuje interkonwersję cytrynianu do izocytrynianu poprzez cis-akonitat w drugim etapie cyklu TCA. Białko to jest kodowane w jądrze i funkcjonuje w mitochondrium. Stwierdzono, że jest jednym z białek macierzy mitochondrialnej, które są preferencyjnie degradowane przez proteazę serynową 15 (PRSS15), znaną również jako proteaza Lon, po modyfikacji oksydacyjnej. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej konitazy 2 (ACO2) (ACO2)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)