Kluczowe dokumenty
SAB5701474
Sigma-Aldrich
Anty-mGluR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM2(2912)
Opis ogólny
L-glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym w ośrodkowym układzie nerwowym i aktywuje zarówno jonotropowe, jak i metabotropowe receptory glutaminianu. Neuroprzekaźnictwo glutaminergiczne jest zaangażowane w większość aspektów normalnego funkcjonowania mózgu i może być zaburzone w wielu stanach neuropatologicznych. Metabotropowe receptory glutaminianu są rodziną receptorów sprzężonych z białkiem G, które zostały podzielone na 3 grupy na podstawie homologii sekwencji, domniemanych mechanizmów transdukcji sygnału i właściwości farmakologicznych. Grupa I obejmuje GRM1 i GRM5 i wykazano, że receptory te aktywują fosfolipazę C. Grupa II obejmuje GRM2 i GRM3, podczas gdy grupa III obejmuje GRM4, GRM6, GRM7 i GRM8. Receptory grupy II i III są powiązane z hamowaniem kaskady cyklicznego AMP, ale różnią się selektywnością agonistyczną. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2017].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego mGluR2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)